Dipper | Avantor
Dipper
Dipper, 68.1W×22.4D mm (2.68W×0.88" D), 177.3 mm (6.98"), 40 ml
Catalog # 78474-525
New Product
Supplier:   SAVILLEX
Fournisseur #:  700-240
Dipper
Catalog # 78474-525
Supplier:  SAVILLEX
New Product
Dipper
Dipper, 68.1W×22.4D mm (2.68W×0.88" D), 177.3 mm (6.98"), 40 ml
Price
$69.90
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
  • Service temperature range of PFA is −200 to 260 °C
Spécifications
  • Capacité:
    40 ml
  • Désignation:
    Dipper, 68.1W×22.4D mm (2.68W×0.88" D)
  • Hauteur:
    177.3 mm (6.98")