Closures, PFA | Avantor
Closures, PFA
New Product
Supplier:   SAVILLEX
Closures, PFA
Supplier:  SAVILLEX
New Product
Certificates
2 Options Available Below
Product Details & Documents
  • Service temperature range of PFA is ‑200°C to 260°C (‑328°F to 500°F)
    Knurled finish on the closure
    Leakproof seal
    Push‑in ports allow for 'closed seal' drying on hot plate
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Matière
    Taille du bouchon
    Availability
    Price
  • Transfer Closure, ¹/₈" push-in side ports (2)
    PFA
    33 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $40.62
    $40.62
    Each
       $40.62
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 600-033-23
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Recessed closure
    33 mm
    PFA
    33 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $25.50
    $25.50
    Each
       $25.50
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 600-033-71
    Spécifications:
    New Product