Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Curdlan | Avantor

Curdlan

100 g
Catalog # 77973-977
New Product
Fournisseur #:  034-09901
Curdlan
Catalog # 77973-977
New Product
CAS Number:  54724-00-4
Curdlan
Curdlan

100 g

CAS Number:  54724-00-4
Price
$234.15
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Curdlan is produced as a water-insoluble polysaccharide by the soil bacterium, Alcaligenes faecalis var. myxogenes, and was discovered by Dr. T. Harada at the Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University. One of the characteristics of Curdlan is that when the suspension is heated, it becomes a thermally irreversible gel. Curdlan is used as gel filtration support, affinity chromatography support, immobilized enzyme support, starch jelly and low calorie food or a material hardening substance. Curdlan has gained attention as a research material for gelation mechanism or as a basic material for anti-tumor polysaccharide research.

Storage: Room temperature.

Caution: For research use only (RUO).

  • CAS Number:54724-00-4
  • Formule:(-C₆H₁₀O₅-)n
  • Température de conservation:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    100 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.