Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Scleroderma CD3+ T Cells | Avantor

Scleroderma CD3+ T Cells

New Product
Scleroderma CD3+ T Cells
New Product
Certificates
Scleroderma CD3+ T Cells

2 Options Available Below

  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Biospecimens from clinically confirmed Scleroderma CD3+ T Cells donors prepared under standardized protocols.

  • Clinically confirmed Scleroderma CD3+ T cells donors
  • Research-ready formats
  • Consistent processing
  • Supports immunology and biomarker assays
  • Documentation available

Scleroderma CD3+ T cells samples are collected with IRB oversight and processed to support translational research applications. Custom formats and matched sets may be available.

Product Family Options

Informations sur le produit

  • Désignation
    Format de cellule
    Donneur unique/donneurs regroupés
    Taille
    Source
    Availability
    Price
  • Scleroderma CD3+ T cells
    Cryopreserved
    Single donor
    5×10⁷ cells (Vial)
    Human, adult
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,988.54
    $6,988.54
    Each
       $6,988.54
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: SYS-CD3-50M
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Scleroderma CD3+ T cells
    Cryopreserved
    Single donor
    2.5×10⁷ cells (Vial)
    Human, adult
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,064.16
    $5,064.16
    Each
       $5,064.16
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: SYS-CD3-25M
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.