Multiple Sclerosis CD19+ B Cells | Avantor
Multiple Sclerosis CD19+ B Cells
New Product
Multiple Sclerosis CD19+ B Cells
New Product
Certificates
Multiple Sclerosis CD19+ B Cells
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Isolated CD19+ B cells from Multiple Sclerosis donors for studies of B-cell activation and autoantibody pathways.
  • Disease-relevant CD19+ B cells
  • Cryopreserved; high viability
  • Supports activation, autoantibody, and culture assays
  • Documentation available
CD19+ B cells Multiple Sclerosis donors are processed to preserve phenotype and function. The format enables flow/mass cytometry, culture, and molecular profiling focused on B-cell dysregulation and therapeutic evaluation.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Format de cellule
    Donneur unique/donneurs regroupés
    Taille
    Source
    Availability
    Price
  • Multiple Sclerosis CD19+ B cells
    Cryopreserved
    Single donor
    1×10⁷ cells (Vial)
    Human, adult
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,376.11
    $3,376.11
    Each
       $3,376.11
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: MUS-CD19-10M
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Multiple Sclerosis CD19+ B cells
    Cryopreserved
    Single donor
    2.5×10⁷ cells (Vial)
    Human, adult
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,076.99
    $6,076.99
    Each
       $6,076.99
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: MUS-CD19-25M
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product