Ulcerative Colitis Serum
Ulcerative Colitis serum, human adult, single donor, 1 ml, Cryopreserved
Catalog # 78170-660
New Product
Supplier: SANGUINE BIOSCIENCES INC
Fournisseur #: ULC-SER-1ML
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Serum from clinically confirmed Ulcerative Colitis donors, frozen to preserve analyte integrity for biomarker and serology assays.
- Clinically confirmed Ulcerative Colitis donors
- 1 ml per vial
- Frozen; stable analytes
- Supports biomarker and serology workflows
- Documentation available
Ulcerative Colitis serum 1 ml supports antibody testing, biomarker discovery, and method validation. Standardized collection and processing help maintain consistency across longitudinal and cross-sectional studies.
Spécifications
- Format du sérum:Cryopreserved
- Désignation:Ulcerative Colitis serum, human adult, single donor
- Taille:1 ml