Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Scleroderma CD56+ NK Cells

Scleroderma CD56+ NK Cells

New Product
Scleroderma CD56+ NK Cells
New Product
Certificates
Scleroderma CD56+ NK Cells

2 Options Available Below

  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Isolated CD56+ NK cells from Scleroderma donors to enable cytotoxicity and activation studies.

  • Disease-relevant CD56+ NK cells

    Cryopreserved; QC’d for viability

    Suitable for cytotoxicity and activation assays

    Documentation available

CD56+ NK cells isolated Scleroderma donors are cryopreserved for reliable performance in cytotoxicity, activation, and signaling studies. These cells support flow cytometry, co-culture models, and transcriptomic analyses of innate immune function.

Product Family Options

Informations sur le produit

  • Désignation
    Format de cellule
    Donneur unique/donneurs regroupés
    Taille
    Source
    Availability
    Price
  • Scleroderma CD56+ NK cells
    Cryopreserved
    Single donor
    1×10⁷ cells (Vial)
    Human, adult
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,165.44
    $5,165.44
    Each
       $5,165.44
    Minimum order quantity is 1

    Supplier Number: SYS-CD56-10M
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Scleroderma CD56+ NK cells
    Cryopreserved
    Single donor
    5×10⁶ cells (Vial)
    Human, adult
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,291.71
    $3,291.71
    Each
       $3,291.71
    Minimum order quantity is 1

    Supplier Number: SYS-CD56-5M
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product