Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Michel's Wash Solution | Avantor

Michel's Wash Solution

New Product
Supplier:   CHAPTEC INC CA
Michel's Wash Solution
Supplier:  CHAPTEC INC CA
New Product
Certificates
Michel's Wash Solution

3 Options Available Below

  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Michel's Wash Solution is used to rinse Michel Transport Medium from the tissue after transportation and prior to freezing.

  • Specimens received in transport medium should be washed in three changes of washing solution (10 minutes for each wash)
Specifications for Product Family

Spécifications

Spécifications

  • Catalog No:
  • CA78521-388
  • CA78521-476
  • CA78521-370
  • CAS No.:
  • 866-84-2 (0.5 - 1.5%); 7487-88-9 (0.1 - 1.0%); 128-53-0 (0.0 - 0.5%)
  • 866-84-2 (0.5 - 1.5%); 7487-88-9 (0.1 - 1.0%); 128-53-0 (0.0 - 0.5%)
  • 866-84-2 (0.5 - 1.5%); 7487-88-9 (0.1 - 1.0%); 128-53-0 (0.0 - 0.5%)
  • Shelf life:
  • 18 months
  • 18 months
  • 18 months

Spécifications

Product Family Options

Informations sur le produit

  • Désignation
    Utilisation
    Type de conditionnement
    Availability
    Price
  • Michel's wash solution
    Preservative
    500 ml bottle
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 25 (50ml)
    Case of 25 (50ml) - 104,23 $
    104,23 $
    Case of 25 (50ml)
       104,23 $

    Supplier Number: MNY-50-125
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA78521-388
    CAS No.
    866-84-2 (0.5 - 1.5%); 7487-88-9 (0.1 - 1.0%); 128-53-0 (0.0 - 0.5%)
    Shelf life
    18 months
    New Product
  • Michel's wash solution
    Preservative
    4 liter bottle
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 25 (30ml)
    Case of 25 (30ml) - 97,18 $
    97,18 $
    Case of 25 (30ml)
       97,18 $

    Supplier Number: MNY-30-125
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA78521-476
    CAS No.
    866-84-2 (0.5 - 1.5%); 7487-88-9 (0.1 - 1.0%); 128-53-0 (0.0 - 0.5%)
    Shelf life
    18 months
    New Product
  • Michel's wash solution
    Preservative
    1 liter bottle
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 25 (40ml)
    Case of 25 (40ml) - 98,39 $
    98,39 $
    Case of 25 (40ml)
       98,39 $

    Supplier Number: MNY-40-125
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA78521-370
    CAS No.
    866-84-2 (0.5 - 1.5%); 7487-88-9 (0.1 - 1.0%); 128-53-0 (0.0 - 0.5%)
    Shelf life
    18 months
    New Product
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.