Solvant 2000
New Product
Supplier:   CHAPTEC INC CA
Solvant 2000
Supplier:  CHAPTEC INC CA
New Product
Certificates
Solvant 2000
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Toluene and xylene substitute.
  • General-purpose organic solvent
  • Specially formulated to replace toluene or xylene in histology and cytology procedures
  • Miscible with alcohol and paraffin
  • Can be used in the clearing step during processing
  • Also used  in the deparaffinization of slides and preparation for mounting
  • Biodegradable and less harmful, it offers a higher flash point compared to standard aromatic hydrocarbons
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA78494-380
  • CA78494-382
  • Form:
  • Colorless liquid
  • Colorless liquid
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Volume
    Type de conditionnement
    Availability
    Price
  • Solvant 2000, toluene and xylene substitute
    10 L
    Jug
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $316.00
    $316.00
    Each(1/Itm/Bx)
       $316.00
    Supplier Number: STY6750-10
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA78494-380
    Form
    Colorless liquid
    New Product
  • Solvant 2000, toluene and xylene substitute
    20 L
    Jug
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $597.86
    $597.86
    Each(1/Itm/Bx)
       $597.86
    Supplier Number: STY6750-20
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA78494-382
    Form
    Colorless liquid
    New Product