Acetone ACS
Acetone ACS
New Product
Supplier:   CHAPTEC INC CA
Acetone ACS
Supplier:  CHAPTEC INC CA
New Product
Certificates
Acetone ACS
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Acetone organic solvent A.C.S grade.
  • Acetone is colorless and mixes with water, alcohol, chloroform, ether and most oils
  • Evaporates quickly
  • Acetone is mainly used as a common solvent in organic reactions
  • For general and organic chemistry applications
Synonymes:  Diméthyle cétone
  • CAS Number:67-64-1
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Plastic bottle
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $77.65
    $77.65
    Each(1/Itm/Bx)
       $77.65
    Supplier Number: ABX7000-1
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Plastic bottle
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $63.07
    $63.07
    Each(1/Itm/Bx)
       $63.07
    Supplier Number: ABX7000-500
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product