Phenol red 0,5% en solution aqueuse
Phenol red 0,5% en solution aqueuse
Supplier:  G-Biosciences
Certificates
Phenol red 0,5% en solution aqueuse
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:143-74-8
  • Formule:C₁₉H₁₄O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00003552
  • Molecular Weight:354.38 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $98.60
    $98.60
    Each (100ml)
       $98.60
    Supplier Number: 786-562
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 250 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - $166.10
    $166.10
    Each (250ml)
       $166.10
    Supplier Number: 786-563
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.