Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Digitonin | Avantor

Digitonin

5 g
Catalog # 77974-091
New Product
Fournisseur #:  047-21374
Digitonin
Catalog # 77974-091
New Product
CAS Number:  11024-24-1
Digitonin
Digitonin

5 g

CAS Number:  11024-24-1
Price
$7,746.52
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Digitonin is a spirostan saponin obtained from the seeds and leaves of digitalis (D. purpurea, D. lanata). A mild nonionic detergent, digitonin is used in a wide range of applications, including solubilization of membrane proteins, permeabilization of cellular membranes, isolation of mitochondria and quantitation of cholesterol.

  • Water Soluble (4%)

Caution: For research use only (RUO).

Synonymes:  Digitonin
  • CAS Number:11024-24-1
  • Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
  • Molecular Weight:1229.31 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    5 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.