StemSure 50 mmol/L Monothioglycerol Solution (×100)
Reducing agent for culture media.
- Ready-to-use solution
- sterilized
Monothioglycerol (MTG) can be used as an alternative for 2-mercaptoethanol (2ME) since it exhibits comparable performance to 2ME when it is added to a medium in the culture of mouse ES D3 strain cells.
This product is added to the culture medium as a reducing agent.
- Format du milieu:Liquide
- Taille:100 ml
- Shelf Life:24 months from date of manufacture
- Utilisation:Supplement for cell culture media
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



