Laminin Solution, from Mouse EHS Tumor
This product is a coating reagent for cell culture containers.
- Ready-to-use solution
- sterilized
Laminin is a glycoprotein with a molecular weight of approximately 900 kDa found in the basement membrane of most tissues. It is composed of three chains: α1, β1, and γ1. It binds to collagen type IV and heparan sulfate, playing a crucial role in the structure and function of the basement membrane.
In cell culture, it primarily mediates adhesion between epithelial cells, endothelial cells, and hepatocytes, and also promotes axonal outgrowth in neurons, as well as differentiation and chemotaxis.
It is closely associated with cancer metastasis, and highly metastatic cancer cells are known to express a high number of laminin receptors on their cell surfaces.
- Format du milieu:Liquide
- Taille:1 mg
- Shelf Life:60 months from date of manufacture
- Utilisation:Coating of culture containers (dish, multi well plate, flask)
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



