Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
deScale Solution | Avantor

deScale Solution

Washing buffer of tissue clearing reagent, 500 ml
Catalog # 77974-054
New Product
Fournisseur #:  041-34425
deScale Solution
Catalog # 77974-054
New Product
CAS Number:  
deScale Solution

Washing buffer of tissue clearing reagent, 500 ml

CAS Number:  
Price
$255.28
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

deScale Solution is washing buffer used for ScaleS.

  • Suitable washing buffer for Scale

SCALEVIEW-S series are reagent used for ScaleS. ScaleS is tissue clearing method developed by Dr. Atsushi Miyawaki etc. This method uses solutions with mainly urea. The tissue is made transparent and adjusted RI for microscopic observation by soaking in 6 kinds of solutions (SCALEVIEW-S0, SCALEVIEW-S1, SCALEVIEW-S2, SCALEVIEW-S3, SCALEVIEW-S4, SCALEVIEW-SMt). 2 mm section can be made transparent in 1 day using the reagents. The method can make a transparent tissue keeping the structure of proteins. Therefore it is possible to observe the tissue expressing fluorescent proteins, and to label by antibody and/or fluorescent dye after tissue clearing. It's also applicable to not only mouse and rat brain but also human after dye. The transparent tissue can be observed for electric microscope or confocal microscope. This product is washing buffer for Scale.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Washing buffer of tissue clearing reagent
  • Taille:
    500 ml
  • Cat. No.:
    77974-054
  • Storage conditions:
    Refrigerated (at 2...10 °C)
  • Shelf life:
    24 months from the date of manufacture

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.