Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Polysorbate 80 solution 0,1 | Avantor

Polysorbate 80 solution 0,1

New Product
Supplier:   Abcam
Polysorbate 80 solution 0,1
Supplier:  Abcam
New Product
Certificates

3 Options Available Below

  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Tween 80 Detergent, 10% Solution, ab291111 (previously known as Tween® 80, MegaPure™ Detergent, 10% Solution, 2126) is a non-ionic detergent useful for the extraction of membrane-bound proteins as well as isolation of nuclei from mammalian cell lines.

Caution: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

Synonymes:  Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
  • CAS Number:9005-65-6
Specifications for Product Family

Résultats des tests de spécification

  • Constituents::
    10% Tween 80
Product Family Options

Informations sur le produit

  • Taille
    Availability
    Price
  • 50 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $216.00
    $216.00
    Each (50ml)
       $216.00
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: AB291111-50ML
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $349.00
    $349.00
    Each (100ml)
       $349.00
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: AB291111-100ML
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $1,510.00
    $1,510.00
    Each (500ml)
       $1,510.00
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: AB291111-500ML
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.