Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Digitonin solution | Avantor

Digitonin solution

1 ml
Catalog # ABCA_AB300022-1ML
New Product
Supplier:   Abcam
Fournisseur #:  AB300022-1ML
Digitonin solution
Catalog # ABCA_AB300022-1ML
Supplier:  Abcam
New Product
CAS Number:  
Digitonin solution

1 ml

CAS Number:  
Price
$267.00
Log in pour la disponibilité
Each (1ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Digitonin Solution is a 5% solution of Digitonin in deionised water.

Caution: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Constituents::
    5% Digitonin

Spécifications

  • Taille:
    1 ml

Spécifications