Polysorbate 20 | Avantor
Polysorbate 20
10 tablet
Catalog # ABCA_AB285411-10TA
New Product
Supplier:   Abcam
Fournisseur #:  AB285411-10TABLET
Polysorbate 20
Catalog # ABCA_AB285411-10TA
Supplier:  Abcam
New Product
CAS Number:  9005-64-5
Polysorbate 20
10 tablet
CAS Number:  9005-64-5
Price
$339.00
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
A non-ionic detergent useful for the isolation of membrane-bound proteins under non-denaturing conditions.
Caution: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
Synonymes:  Sorbitan monolaurate, ethoxylé
  • CAS Number:9005-64-5
  • Molecular Weight:522.7 g/mol
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Constituents::
    0.81% Sodium chloride, 0.05% Sorbitan monolaurate, ethoxylated, 0.02% Potassium chloride
Spécifications
  • Taille:
    10 tablet
Spécifications