Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
DAF-2 ≥95% sonde fluorescente, pour la détection d'oxyde nitrique | Avantor

DAF-2 ≥95% sonde fluorescente, pour la détection d'oxyde nitrique

New Product
Supplier:   Abcam
DAF-2 ≥95% sonde fluorescente, pour la détection d'oxyde nitrique
Supplier:  Abcam
New Product
Certificates
DAF-2 ≥95% sonde fluorescente, pour la détection d'oxyde nitrique

2 Options Available Below

  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Highly sensitive, specific fluorescent detector for nitric oxide (NO). Essentially nonfluorescent until it reacts with NO to yield the highly fluorescent triazolofluorescein (DAF-2T).

Caution: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

Synonymes:  2-​(3,​6-​dihydroxy-​4,​5-​diamino-​9H-​xanthen-​9-​yl)-​benzoic acid, 4,5-Diaminofluorescein
  • CAS Number:205391-01-1
  • Molecular Weight:362.34 g/mol
Specifications for Product Family

Résultats des tests de spécification

  • Constituents::
    100% 5,6-Diaminofluorescein
Product Family Options

Informations sur le produit

  • Taille
    Availability
    Price
  • 5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5mg)
    Each (5mg) - $3,120.00
    $3,120.00
    Each (5mg)
       $3,120.00
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: AB145269-5MG
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $892.00
    $892.00
    Each (1mg)
       $892.00
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: AB145269-1MG
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.