Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Zelkovamycin ≥95% Cyclic peptide antibiotic agent

New Product
Supplier:   Abcam
Zelkovamycin ≥95% Cyclic peptide antibiotic agent
Supplier:  Abcam
New Product
Certificates

2 Options Available Below

  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Cyclic peptide antibiotic agent. Inhibits protein synthesis in Gram-positive bacteria. Inhibits bacterial growth (IC₅₀ values are 0.6, 2.5 and 10 μM for X. oryzae, P. oryzae and S. aureus respectively). Shows antibacterial effects in vivo.

 : All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

  • CAS Number:221197-33-7
  • Molecular Weight:779.86 g/mol
Specifications for Product Family

Résultats des tests de spécification

  • Constituents::
    100% (16Z)-7-acetyl-13-ethyl-16-ethylidene-4-[(7-methoxy-1H-indol-3-yl)methyl]-7,18,22-trimethyl-24-thia-3,6,9,12,15,18,21,26-octazabicyclo[21.2.1]hexacosa-1(25),23(26)-diene-2,5,8,11,14,17,20-heptone
Product Family Options

Informations sur le produit

  • Taille
    Availability
    Price
  • 250 µg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250µG)
    Each (250µG) - $298.00
    $298.00
    Each (250µG)
       $298.00
     

    Supplier Number: AB144389-250UG
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $872.00
    $872.00
    Each (1mg)
       $872.00
     

    Supplier Number: AB144389-1MG
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product