Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Digitonin detergent for solubilizing receptors and cellular membranes | Avantor

Digitonin detergent for solubilizing receptors and cellular membranes

New Product
Supplier:   Abcam
Digitonin detergent for solubilizing receptors and cellular membranes
Supplier:  Abcam
New Product
Certificates
Digitonin detergent for solubilizing receptors and cellular membranes

3 Options Available Below

  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Digitonin, detergent for solubilizing receptors and cellular membranes. Achieve your results faster with highly validated, pure and trusted compounds.

Caution: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

Synonymes:  Digitonin
  • CAS Number:11024-24-1
  • Molecular Weight:1229.3 g/mol
Specifications for Product Family

Résultats des tests de spécification

  • Constituents::
    100% Digitonin
Product Family Options

Informations sur le produit

  • Taille
    Availability
    Price
  • 100 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100mg)
    Each (100mg) - $246.00
    $246.00
    Each (100mg)
       $246.00
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: AB141501-100MG
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1g)
    Each (1g) - $1,500.00
    $1,500.00
    Each (1g)
       $1,500.00
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: AB141501-1G
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 250 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250mg)
    Each (250mg) - $553.00
    $553.00
    Each (250mg)
       $553.00
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: AB141501-250MG
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.