Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Baicalein ≥98% Lipoxygenase inhibitor | Avantor

Baicalein ≥98% Lipoxygenase inhibitor

50 mg
Catalog # ABCA_AB120723-50MG
New Product
Supplier:   Abcam
Fournisseur #:  AB120723-50MG
Baicalein ≥98% Lipoxygenase inhibitor
Catalog # ABCA_AB120723-50MG
Supplier:  Abcam
New Product
CAS Number:  491-67-8
Baicalein ≥98% Lipoxygenase inhibitor

50 mg

CAS Number:  491-67-8
Price
$185.00
Log in pour la disponibilité
Each (50mg)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Cell-permeable flavonoid. Lipoxygenase inhibitor (IC₅₀ values are 0.64 and 1.6 μM at 12- and 15-lipoxygenases, respectively). Shows antioxidant and anti-inflammatory properties. Also induces apoptosis. Additionally, inhibits α-syn oligomerisation, β-Amyloid induced neurotoxicity and amyloid protein aggregation.

Caution: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

Synonymes:  5,6,7-Trihydroxyflavone
  • CAS Number:491-67-8
  • Molecular Weight:270.24 g/mol
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Constituents::
    100% Baicalein

Spécifications

  • Taille:
    50 mg

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.