Hydroxyurea ≥98% Ribonucleotide reductase inhibitor | Avantor
Hydroxyurea ≥98% Ribonucleotide reductase inhibitor
New Product
Supplier:   Abcam
Hydroxyurea ≥98% Ribonucleotide reductase inhibitor
Supplier:  Abcam
New Product
Certificates
Hydroxyurea ≥98% Ribonucleotide reductase inhibitor
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Ribonucleotide reductase inhibitor. Various biological activities including anticancer and antiretroviral properties. Induces apoptosis in vitro.
Caution: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
Synonymes:  Hydroxycarbamide
  • CAS Number:127-07-1
  • Molecular Weight:76.055 g/mol
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Constituents::
    98% Hydroxyurea
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $678.00
    $678.00
    Each (25g)
       $678.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: AB142613-25G
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 5 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5g)
    Each (5g) - $195.00
    $195.00
    Each (5g)
       $195.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: AB142613-5G
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product