Cell Lysis Buffer, Abcam
Cell Lysis Buffer, Abcam
New Product
Supplier:   Abcam
Cell Lysis Buffer, Abcam
Supplier:  Abcam
New Product
Certificates
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
This product is manufactured by BioVision, an Abcam company and was previously called 1067 Cell Lysis Buffer.
  • Constituents: 1% Alcohol Ethoxylate, 0.88% Sodium chloride, 0.32% Tris HCl
Caution: All products are FOR RESEARCH USE ONLY.   PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES.  Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research.  Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product.  By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • ABCA_AB288311-100M
  • ABCA_AB288311-400M
  • Storage temperature:
  • Store at +4°C.
  • Store at +4°C.
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Cell Lysis Buffer
    100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $267.00
    $267.00
    Each (100ml)
       $267.00
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: AB288311-100ML
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ABCA_AB288311-100M
    Storage temperature
    Store at +4°C.
    New Product
  • Cell Lysis Buffer
    400 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (400ml)
    Each (400ml) - $553.00
    $553.00
    Each (400ml)
       $553.00
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: AB288311-400ML
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ABCA_AB288311-400M
    Storage temperature
    Store at +4°C.