Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Mounting Medium With DAPI - Aqueous, Fluoroshield, Abcam | Avantor

Mounting Medium With DAPI - Aqueous, Fluoroshield, Abcam

New Product
Supplier:   Abcam
Mounting Medium With DAPI - Aqueous, Fluoroshield, Abcam
Supplier:  Abcam
New Product
Certificates
Mounting Medium With DAPI - Aqueous, Fluoroshield, Abcam

2 Options Available Below

  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

DAPI mounting medium (previously called Fluoroshield Mounting Medium With DAPI) is an aqueous anti-fade mounting medium designed to preserve fluorescence when imaging tissues and cell samples. - Cited in over 325 publications - Suitable for immunohistochemistry (IHC), immunocytochemistry/immunofluorescence (ICC/IF) and more - Contains 84% water, 0.0002% 4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride

  • Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: 84% Water, 0.0002% 4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride

Caution: All products are FOR RESEARCH USE ONLY.   PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES.  Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research.  Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product.  By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

Specifications for Product Family

Spécifications

Spécifications

  • Catalog No:
  • ABCA_AB104139-20ML
  • ABCA_AB104139-100M
  • Storage temperature:
  • Store at +4°C.
  • Store at +4°C.

Spécifications

Product Family Options

Informations sur le produit

  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Mounting Medium With DAPI - Aqueous, Fluoroshield
    20 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20ml)
    Each (20ml) - $226.00
    $226.00
    Each (20ml)
       $226.00
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: AB104139-20ML
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ABCA_AB104139-20ML
    Storage temperature
    Store at +4°C.
    New Product
  • Mounting Medium With DAPI - Aqueous, Fluoroshield
    100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $800.00
    $800.00
    Each (100ml)
       $800.00
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: AB104139-100ML
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ABCA_AB104139-100M
    Storage temperature
    Store at +4°C.
    New Product
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.