NEBNext® Enzymatic Methyl-seq v2 Conversion Module | Avantor
NEBNext® Enzymatic Methyl-seq v2 Conversion Module
New Product
NEBNext® Enzymatic Methyl-seq v2 Conversion Module
New Product
Certificates
NEBNext® Enzymatic Methyl-seq v2 Conversion Module
NEBNext® Enzymatic Methyl-seq v2 Conversion Module
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
NEBNext Enzymatic Methyl-seq (EM-seq) is a high-performance enzyme-based alternative to bisulfite conversion for the identification of 5mC and 5hmC.
  • High efficiency conversion
  • 0.1 to 200 ng input range
  • Minimal DNA damage
  • Minimized GC bias
  • 5mC and 5hmC detection
Unlike bisulfite conversion, this highly efficient method minimizes DNA damage, resulting in superior detection of methylated cytosines, with fewer sequencing reads. The new NEBNext Enzymatic Methyl-seq v2 Conversion Module has a wider input range (as low as 100 pg) than the original EM-seq Conversion Module.
For use in Illumina sequencing workflows, we recommend use of the NEBNext Enzymatic Methyl-seq v2 Kit instead of this module. The full kit includes the EM-seq Adaptor, which has been optimized for high performance in the EM-seq workflow, as well as the high-efficiency NEBNext Ultra II library prep reagents, and these components are not included in the Conversion Module.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • NEBNext® enzymatic methyl-seq v2 conversion module
    24 reactions
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $279.00
    $279.00
    Each
       $279.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: E8020S
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • NEBNext® enzymatic methyl-seq v2 conversion module
    96 reactions
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,016.00
    $1,016.00
    Each
       $1,016.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: E8020L
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product