Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
Supplier:   Labcon
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
Supplier:  Labcon
Certificates
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
14 Options Available Below
Product Details & Documents
Labcon's Eclipse™ standard surface pipette tips are made of high-quality, 100% pure virgin medical grade polypropylene. The resin is pre-tested to ensure no extractables are present.
  • Uniquely engineered to fit most popular brands of pipettes
  • Versatile design for various lab applications, featuring bevel point, extended, graduated, ultrafine tips, and more
  • Tip sizes range from 10µl to 1250µl
  • Pure USP Class VI, naturally hydrophobic resins provide high-quality tip uniformity
  • Sterile tips guarantee the highest sterility assurance level of 10⁻⁶
  • Made in USA
Labcon resins are pre-tested to ensure no extractables, PFAS, or other compounds are present.
All tips undergo continuous lot testing to ensure precision and consistent performance in Labcon in-house physical and biological testing labs. Download certificates by lot number at labcon.com/certificates. View tip compatibility guides online at labcon.com/tipfits.
Certifications: PFAS-free, Endotoxin-free, ATP-free, RNase/Dnase-free, Low Trace Metals (<1 ppm).
Product Family Options
Refill Eclipse™ tips
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Longueur
    Tip Color
    For Use With
    Packed
    Availability
    Price
  • Graduated, UltraFine
    10 µl
    -
    31.4 mm
    Clear
    Universal pipettes
    1248/pack, 12480/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,248
    Pack of 1,248 - $71.87
    $71.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12480
    Case of 12480 - $718.60
    $718.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,248
       $71.87
    Case of 12480
       $718.60
    Supplier Number: 1038-260-000-9
  • Bevel, Graduated
    200 µl
    -
    49.7 mm
    Clear
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 960
    Pack of 960 - $34.17
    $34.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9600
    Case of 9600 - $341.68
    $341.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 960
       $34.17
    Case of 9600
       $341.68
    Supplier Number: 1093-260-000-9
  • Bevel
    200 µl
    -
    49.7 mm
    Jaune/clair
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 960
    Pack of 960 - $32.58
    $32.58
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9600
    Case of 9600 - $325.84
    $325.84
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 960
       $32.58
    Case of 9600
       $325.84
    Supplier Number: 1030-260-000-9
Racked Eclipse™ tips
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Longueur
    Tip Color
    For Use With
    Packed
    Availability
    Price
  • Bevel
    200 µl
    -
    49.7 mm
    Jaune/clair
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 960
    Pack of 960 - $54.22
    $54.22
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9600
    Case of 9600 - $542.02
    $542.02
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 960
       $54.22
    Case of 9600
       $542.02
    Supplier Number: 1030-960-008-9
  • Bevel
    200 µl
    +
    49.7 mm
    Jaune/clair
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 960
    Pack of 960 - $80.67
    $80.67
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9600
    Case of 9600 - $806.70
    $806.70
    Pack of 960
       $80.67
    Case of 9600
       $806.70
    Supplier Number: 1030-965-008-9
  • Graduated, UltraFine, Extra Long
    10 µl
    -
    47.6 mm
    Clear
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 960
    Pack of 960 - $84.78
    $84.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9600
    Case of 9600 - $847.76
    $847.76
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 960
       $84.78
    Case of 9600
       $847.76
    Supplier Number: 1037-960-008-9
  • Graduated, UltraFine, Extra Long
    10 µl
    +
    47.6 mm
    Clear
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 960
    Pack of 960 - $108.35
    $108.35
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9600
    Case of 9600 - $1,083.50
    $1,083.50
    Pack of 960
       $108.35
    Case of 9600
       $1,083.50
    Supplier Number: 1037-965-008-9
  • Graduated, UltraFine
    10 µl
    -
    31.4 mm
    Clear
    Universal pipettes
    1152/pack, 11520/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,152
    Pack of 1,152 - $93.42
    $93.42
    Log in pour la disponibilité
    Case of 11520
    Case of 11520 - $934.20
    $934.20
    Pack of 1,152
       $93.42
    Case of 11520
       $934.20
    Supplier Number: 1038-960-038-9
  • Graduated, UltraFine
    10 µl
    +
    31.4 mm
    Clear
    Universal pipettes
    1152/pack, 11520/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,152
    Pack of 1,152 - $102.68
    $102.68
    Log in pour la disponibilité
    Case of 11520
    Case of 11520 - $1,026.83
    $1,026.83
    Pack of 1,152
       $102.68
    Case of 11520
       $1,026.83
    Supplier Number: 1038-965-038-9
  • Bevel, Graduated
    200 µl
    -
    49.7 mm
    Clear
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 960
    Pack of 960 - $60.50
    $60.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9600
    Case of 9600 - $605.04
    $605.04
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 960
       $60.50
    Case of 9600
       $605.04
    Supplier Number: 1093-960-008-9
  • Bevel, Graduated
    200 µl
    +
    49.7 mm
    Clear
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 960
    Pack of 960 - $77.36
    $77.36
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9600
    Case of 9600 - $773.49
    $773.49
    Pack of 960
       $77.36
    Case of 9600
       $773.49
    Supplier Number: 1093-965-008-9
Refill Eclipse™ FlexTop™ tips
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Longueur
    Tip Color
    For Use With
    Packed
    Availability
    Price
  • Extended, Flextop, UltraFine
    1250 µl
    -
    88.9 mm
    Clear
    Universal pipettes
    480/pack, 4800/case, 10 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 480
    Pack of 480 - $38.31
    $38.31
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4800
    Case of 4800 - $383.12
    $383.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 480
       $38.31
    Case of 4800
       $383.12
    Supplier Number: 1045-260-000-9
Racked Eclipse™ FlexTop™ tips
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Longueur
    Tip Color
    For Use With
    Packed
    Availability
    Price
  • Extended, Flextop, UltraFine
    1250 µl
    -
    88.9 mm
    Clear
    Universal pipettes
    576/pack, 4608/case, 8 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 576
    Pack of 576 - $67.66
    $67.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4608
    Case of 4608 - $541.25
    $541.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 576
       $67.66
    Case of 4608
       $541.25
    Supplier Number: 1045-960-008-9
  • Extended, Flextop, UltraFine
    1250 µl
    +
    88.9 mm
    Clear
    Universal pipettes
    576/pack, 4608/case, 8 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 576
    Pack of 576 - $89.25
    $89.25
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4608
    Case of 4608 - $713.99
    $713.99
    Pack of 576
       $89.25
    Case of 4608
       $713.99
    Supplier Number: 1045-965-008-9