VWR® pH Electrodes | Avantor
VWR® pH Electrodes
Supplier:   VWR International
VWR® pH Electrodes
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® pH Electrodes
20 Options Available Below
Product Details & Documents
The VWR® collection pH electrodes provide a wide-array of sensor options for any application requirement.
  • Specialized sensor configurations for various applications including wastewater, soil, food and beverage, and micro-container measurements
  • BNC connector (BNC(Q9) or S7)
  • Variety of body materials including glass, lead-free glass, polycarbonate, and epoxy
  • Gel or liquid electrolyte fill solution
  • Includes unique serial number
  • Easily connect to VWR(R) pH meters
For additional specifications and application specific recommendations, please reference 'VWR® pH Electrode Selection Guide' located in the Documents tab below.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type
    Matière
    Connecteur
    Fill Solution
    Plage de température
    pH Range
    Availability
    Price
  • 3-in-1 pH composite electrode (built-in ATC)
    Polycarbonate
    BNC(Q9) and 4-pin aviation
    3 M KCl
    5...60 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $254.50
    $254.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $254.50
  • pH composite electrode (Long)
    Glass
    S7 [S7-BNC(Q9) cable]
    3 M KCl
    0...80 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $505.43
    $505.43
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $505.43
  • pH composite electrode (Blade spear)
    POM
    BNC(Q9)
    Unfillable
    5...60 °C
    0 - 10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $173.74
    $173.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $173.74
  • pH composite electrode (Low maintenance)
    Polycarbonate
    BNC(Q9)
    Unfillable
    0...80 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $515.40
    $515.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $515.40
  • pH composite electrode (High Temp. resistance)
    Glass
    S7 [S7-BNC(Q9) cable]
    3 M KCl
    0...100 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $515.40
    $515.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $515.40
  • pH composite electrode (RoHS)
    Lead-free glass
    S7 [S7-BNC(Q9) cable]
    3 M KCl
    0...80 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $515.40
    $515.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $515.40
  • pH composite electrode (Ultrapure water)
    Glass
    S7 [S7-BNC(Q9) cable]
    3 M KCl
    0...80 °C
    0 - 11
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $751.62
    $751.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $751.62
  • pH composite electrode (HF acid resistance)
    Glass
    S7 [S7-BNC(Q9) cable]
    3 M KCl
    0...100 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $515.40
    $515.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $515.40
  • pH composite electrode (Alkali resistance)
    Glass
    S7 [S7-BNC(Q9) cable]
    3 M KCl
    0...80 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $515.40
    $515.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $515.40
  • pH composite electrode (HF acid titrate)
    Polypropylene
    S7 [S7-BNC(Q9) cable]
    3 M KCl
    0...60 °C
    2 - 11
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $505.43
    $505.43
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $505.43
  • pH composite electrode (TRIS compatible)
    Glass
    S7 [S7-BNC(Q9) cable]
    3 M KCl
    0...80 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $359.60
    $359.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $359.60
  • pH composite electrode
    Glass
    BNC(Q9)
    3 M KCl
    5...60 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $144.78
    $144.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $144.78
  • pH composite electrode
    Polycarbonate
    BNC(Q9)
    Unfillable
    5...60 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $123.73
    $123.73
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $123.73
  • pH composite electrode
    Polycarbonate
    BNC(Q9)
    3 M KCl
    5...60 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $123.73
    $123.73
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $123.73
  • pH composite electrode (Slender)
    Glass
    S7 [S7-BNC(Q9) cable]
    3 M KCl
    0...60 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $586.44
    $586.44
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $586.44
  • pH composite electrode (Flat)
    Glass
    S7 [S7-BNC(Q9) cable]
    3 M KCl
    0...60 °C
    1 - 12
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $586.44
    $586.44
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $586.44
  • pH composite electrode (Blade spear)
    POM and 316 Stainless Steel
    BNC(Q9)
    3 M KCl
    0...60 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $763.42
    $763.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $763.42
  • pH composite electrode (Low conductivity)
    Epoxy
    S7 [S7-BNC(Q9) cable]
    Unfillable
    0...80 °C
    0 - 11
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $373.81
    $373.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $373.81
  • pH composite electrode (Cleanable)
    Epoxy
    BNC(Q9)
    3 M KCl
    0...80 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $505.43
    $505.43
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $505.43
  • pH composite electrode (Flat)
    Polycarbonate
    BNC(Q9)
    3 M KCl
    5...60 °C
    0 - 14
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $243.86
    $243.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $243.86
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Material
    For Use With
    Availability
    Price
  • VWR® ATC probe
    VWR® ATC probe
    77618-918
    316 stainless steel
    VWR® 500-, 550-, 700-, 750-, 900, 950-series meters
    Log in pour la disponibilité
    Each - $163.22