VWR® ORP Electrode | Avantor
VWR® ORP Electrode
VWR® ORP electrode, BNC(Q9), 3 M KCl, 5…70 °C, 120 mm, Glass, 12 mm
Catalog # 77618-866
Supplier:   VWR International
VWR® ORP Electrode
Catalog # 77618-866
Supplier:  VWR International
VWR® ORP Electrode
VWR® ORP Electrode
VWR® ORP electrode, BNC(Q9), 3 M KCl, 5…70 °C, 120 mm, Glass, 12 mm
Price
$234.01
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
The ORP01 Electrode provides the oxidation-reduction potential of a sample (dependent on meters capabilities).
  • Sensor material: Glass
  • Reference type: Ag/AgCl
Spécifications
  • Ø:
    12 mm
  • Plage de température:
    5…70 °C
  • Désignation:
    VWR® ORP electrode
  • Longueur:
    120 mm
  • Matière:
    Glass
  • Connecteur:
    BNC(Q9)
  • Electrolyte:
    3 M KCl