Platinum® Pro Sequencing Solutions, Quantum-Si
New Product
Supplier:   QUANTUM-SI
Platinum® Pro Sequencing Solutions, Quantum-Si
Supplier:  QUANTUM-SI
New Product
Certificates
Platinum® Pro Sequencing Solutions, Quantum-Si
Platinum® Pro Sequencing Solutions, Quantum-Si
3 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
  • Prepare proteins for single-molecule sequencing
  • Sequence proteins with single-amino acid resolution
  • Analyze protein sequencing data with ease
How it Works: NGPS identifies proteins using unique kinetic signatures based on the binding kinetics of amino acid recognition events. Library preparation and sequencing kits contain reagents to digest and functionalize proteins and immobilize peptides on sequencing chips.
Platinum® sequences individual peptides by capturing the florescent signal from each N-terminal amino acid (NAA) binding event. Aminopeptidases cleave each N-terminal amino acid, exposing the next for recognition, and the process repeats until the whole peptide is sequenced.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    No. of Reactions
    Availability
    Price
  • Sequencing Kit V4, Sequencing reagents and chips for four sequencing runs
    8
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,009.73
    $6,009.73
    Each
       $6,009.73
    Supplier Number: 910-00038-04
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Sequencing Control Peptide V4, Synthetic control peptide, functionalized and conjugated, ready for sequencing
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $163.53
    $163.53
    Each
       $163.53
    Supplier Number: 910-00039-04
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Library Preparation kit V3 - Lys-C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $700.00
    $700.00
    Each
       $700.00
    Supplier Number: 910-00012-03
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product