Streptavidin-HRP Solution | Avantor
Streptavidin-HRP Solution
Streptavidin-HRP solution, 110 µl
Catalog # ABCA_AB210901-110U
New Product
Supplier:   Abcam
Fournisseur #:  AB210901-110UL
Streptavidin-HRP Solution
Catalog # ABCA_AB210901-110U
Supplier:  Abcam
New Product
CAS Number:  
Streptavidin-HRP Solution
Streptavidin-HRP Solution
Streptavidin-HRP solution, 110 µl
CAS Number:  
Price
$205.00
Log in pour la disponibilité
Each (110µl)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Streptavidin-HRP Solution (ab210901) is part of the reagents, controls and accessories range. Abcam offers high-quality biological reagents and tools including antibodies, proteins, assays, cell lines and lysates.
Caution: RUO
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Streptavidin-HRP solution
  • Taille:
    110 µl
  • Cat. No.:
    ABCA_AB210901-110U
  • Storage temperature:
    4 °C