Sample Diluent NBP | Avantor
Sample Diluent NBP
Sample diluent NBP, Research use only (RUO), 20 ml
Catalog # ABCA_AB221826-20ML
New Product
Supplier:   Abcam
Fournisseur #:  AB221826-20ML
Sample Diluent NBP
Catalog # ABCA_AB221826-20ML
Supplier:  Abcam
New Product
CAS Number:  
Sample Diluent NBP
Sample Diluent NBP
Sample diluent NBP, Research use only (RUO), 20 ml
CAS Number:  
Price
$164.00
Log in pour la disponibilité
Each (20ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Sample Diluent NBP is part of the reagents, controls and accessories range.
Caution: RUO.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Sample diluent NBP
  • Type:
    Research use only (RUO)
  • Volume:
    20 ml
  • Cat. No.:
    ABCA_AB221826-20ML
  • Storage temperature:
    4 °C