Sample Diluent NBS | Avantor
Sample Diluent NBS
Sample diluent NBS, 20 ml
Catalog # ABCA_AB221827-20ML
New Product
Supplier:   Abcam
Fournisseur #:  AB221827-20ML
Sample Diluent NBS
Catalog # ABCA_AB221827-20ML
Supplier:  Abcam
New Product
CAS Number:  
Sample Diluent NBS
Sample Diluent NBS
Sample diluent NBS, 20 ml
CAS Number:  
Price
$154.00
Log in pour la disponibilité
Each (20ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Sample Diluent NBS (ab221827) is part of the reagents, controls and accessories range. High-quality biological reagents and tools including antibodies, proteins, assays, cell lines and lysates are available.
Certifications: RUO.
Caution: RUO
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Sample diluent NBS
  • Taille:
    20 ml
  • Cat. No.:
    ABCA_AB221827-20ML
  • Storage temperature:
    4 °C
Spécifications