Trypsin EDTA 10X Solution | Avantor
Trypsin EDTA 10X Solution
Liquide, 100 ml
Catalog # 77975-387
New Product
Fournisseur #:  9342-100ML
Trypsin EDTA 10X Solution
Catalog # 77975-387
New Product
CAS Number:  
Trypsin EDTA 10X Solution
Trypsin EDTA 10X Solution
Liquide, 100 ml
CAS Number:  
Price
$77.02
Log in pour la disponibilité
Each(100ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Does not contain phenol red.
  • Animal-component free
    Chemically defined
    GMP manufacture
Trypsin EDTA 10X Solution is a combined reagent used to release adherent cells from the culture vessel surface into suspension. This formulation contains 5 g/L trypsin (1:250) and 2 g/L EDTA tetrasodium salt in Hanks' Balanced Salt Solution.
Packaging: Store at ≤−10 °C. Shelf life: 24 months from date of manufacture.
Spécifications
Spécifications
  • Format du milieu:
    Liquide
  • Taille:
    100 ml