StatPrep™ LBC Filter, Urine | Avantor
StatPrep™ LBC Filter, Urine
StatPrep™ LBC filters, urine, 8.2 μm, Yellow
Catalog # 77907-994
New Product
Supplier:   VWR International
StatPrep™ LBC Filter, Urine
Catalog # 77907-994
Supplier:  VWR International
New Product
StatPrep™ LBC Filter, Urine
StatPrep™ LBC filters, urine, 8.2 μm, Yellow
Price
$1,450.45
Log in pour la disponibilité
Pack of 100
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
StatPrep™ ultra-thin, micro-porous polycarbonate membrane films are manufactured in a cleanroom environment.
  • Yellow urine filters
  • Compatible with standard LBC processors
A multi-step process starts with blasting membranes with accelerated heavy ions creating a highly consistent, specific pore size. Further processing ensures an ultra-thin surface that is chemically etched to assure consistent cellular results.
Spécifications
  • Taille de pore:
    8.2 μm
  • Color:
    Yellow
  • Désignation:
    StatPrep™ LBC filters, urine
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.