Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Human Recombinant Calmodulin | Avantor

Human Recombinant Calmodulin

Plastic ampoule, 50 μg
Catalog # CA95062-284
Supplier:   MilliporeSigma
Fournisseur #:  208670-50UG
Human Recombinant Calmodulin
Catalog # CA95062-284
Supplier:  MilliporeSigma
CAS Number:  
Human Recombinant Calmodulin

Plastic ampoule, 50 μg

CAS Number:  
Price
$365.86
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Plastic ampoule
  • Taille:
    50 μg
  • Cat. No.:
    CA95062-284
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Protein/peptide name:
    Calmodulin
  • Storage conditions:
    Safe to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
  • Purity:
    >90% (SDS-PAGE)
  • Species:
    Human

Spécifications