Anti-RTL8A Rabbit Recombinant Polyclonal Antibody
Supplier: AFG Bioscience
À propos de cet article
Type:
Antigen: RTL8A
Clonality: Recombinant Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
2 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Type:
Antigen: RTL8A
Clonality: Recombinant Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Specifications for Product Family
Spécifications
- Catalog No:
- 77838-047
- 77838-048
- Antigen symbol:
- RTL8A
- RTL8A
- Antigen name:
- Retrotransposon Gag-like protein 8A protein (1-113AA)
- Retrotransposon Gag-like protein 8A protein (1-113AA)
- Antigen synonyms:
- CXX1B|FAM127B|MAR8A|Retrotransposon Gag-like protein 8A|Mammalian retrotransposon derived protein 8A
- CXX1B|FAM127B|MAR8A|Retrotransposon Gag-like protein 8A|Mammalian retrotransposon derived protein 8A
- Clonality:
- Recombinant Polyclonal
- Recombinant Polyclonal
- Conjugation:
- Unconjugated
- Unconjugated
- Reactivity:
- Human
- Human
- Host:
- Rabbit
- Rabbit
- Gene ID:
- Q9BWD3
- Q9BWD3
- Isotype:
- IgG
- IgG
- ELISA:
- Yes
- Yes
- Form:
- Liquid
- Liquid
- Purification:
- >95%, Protein G purified
- >95%, Protein G purified
- Storage buffer:
- 0.03% Proclin 300, 50% glycerol, 0.01 M PBS, pH 7.4
- 0.03% Proclin 300, 50% glycerol, 0.01 M PBS, pH 7.4
- Storage temperature:
- Upon receipt, store at –20 or –80 °C. Avoid repeated freeze.
- Upon receipt, store at –20 or –80 °C. Avoid repeated freeze.
- Shipping temperature:
- Shipped on blue ice
- Shipped on blue ice
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- TaillePackagingAvailabilityPrice
- Supplier Number: A68081-100UGL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.77838-047Antigen symbolRTL8AAntigen nameRetrotransposon Gag-like protein 8A protein (1-113AA)Antigen synonymsCXX1B|FAM127B|MAR8A|Retrotransposon Gag-like protein 8A|Mammalian retrotransposon derived protein 8AClonalityRecombinant PolyclonalConjugationUnconjugatedReactivityHumanHostRabbitGene IDQ9BWD3IsotypeIgGELISAYesFormLiquidPurification>95%, Protein G purifiedStorage buffer0.03% Proclin 300, 50% glycerol, 0.01 M PBS, pH 7.4Storage temperatureUpon receipt, store at –20 or –80 °C. Avoid repeated freeze.Shipping temperatureShipped on blue ice - Supplier Number: A68081-50UGL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.77838-048Antigen symbolRTL8AAntigen nameRetrotransposon Gag-like protein 8A protein (1-113AA)Antigen synonymsCXX1B|FAM127B|MAR8A|Retrotransposon Gag-like protein 8A|Mammalian retrotransposon derived protein 8AClonalityRecombinant PolyclonalConjugationUnconjugatedReactivityHumanHostRabbitGene IDQ9BWD3IsotypeIgGELISAYesFormLiquidPurification>95%, Protein G purifiedStorage buffer0.03% Proclin 300, 50% glycerol, 0.01 M PBS, pH 7.4Storage temperatureUpon receipt, store at –20 or –80 °C. Avoid repeated freeze.Shipping temperatureShipped on blue ice