Tween® 20 (Polysorbate)
À propos de cet article
CAS Number: 9005-64-5
MDL Number: MFCD00165986
Form: Clear Liquid
Color: Yellow
Melting point (°C): -14
Flash Point (°C): 297
Specific Gravity (20/20): 1.11
Other Product Names / Synonyms: Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate
- CAS Number:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numéro MDL:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53 g/mol
- Fusion Pt:-14 °C
- Fusion Pt:–14 °C
- Densité:1,11 (20 °C)
- Flash Pt:297 °C
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:500-018-3
2 Options Available Below
Product Details & Documents
CAS Number: 9005-64-5
MDL Number: MFCD00165986
Form: Clear Liquid
Color: Yellow
Melting point (°C): -14
Flash Point (°C): 297
Specific Gravity (20/20): 1.11
Other Product Names / Synonyms: Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate
- CAS Number:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numéro MDL:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53 g/mol
- Fusion Pt:-14 °C
- Fusion Pt:–14 °C
- Densité:1,11 (20 °C)
- Flash Pt:297 °C
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:500-018-3
Specifications for Product Family