D(-)-Sorbitol ≥97.0%
D(-)-Sorbitol ≥97.0%
D(-)-Sorbitol ≥97.0%
Supplier:  TCI America
Certificates
D(-)-Sorbitol ≥97.0%
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS Number: 50-70-4
MDL Number: MFCD00004708
Molecular Formula: C6H14O6
Molecular Weight: 182.17
Purity/Analysis Method: >97.0% (GC)
Form: Crystal
Color: White
Boiling point (°C): 295
Melting point (°C): 100
Specific rotation [a]20/D: 106 deg (C=0.4, Acidified (NH4)6Mo7O24)
Synonymes:  D(-)-Glucitol
  • CAS Number:50-70-4
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00004708
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Indice Merck:13,08797
  • Ébullition Pt:295 °C
  • Fusion Pt:100 °C
  • Densité:1,524 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:≥ 100 °C
  • Flash Pt:>100 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-061-5
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Purity/Analysis Method:
    97.0% (GC)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $29.50
    $29.50
    Each (25g)
       $29.50
    Supplier Number: S0065-25G
  • 500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $37.90
    $37.90
    Each (500g)
       $37.90
    Supplier Number: S0065-500G