Méthanol ≥99.8%
Méthanol ≥99.8%
500 ml
Catalog # TCM0628-500ML
Inflammable
Toxique
Santé
Supplier:   TCI America
Supplier #:  M0628-500ML
Méthanol ≥99.8%
Catalog # TCM0628-500ML
Supplier:  TCI America
CAS Number:  67-56-1
Méthanol ≥99.8%
Méthanol ≥99.8%
500 ml
CAS Number:  67-56-1
Price
$36.50
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
[for HPLC Solvent]
CAS Number: 67-56-1
MDL Number: MFCD00004595
Molecular Formula: CH4O
Molecular Weight: 32.04
Purity/Analysis Method: >99.8% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 64
Flash Point (°C): 12
Specific Gravity (20/20): 0.79
Product Categories: Analytical Science, Solvents for HPLC
Other Product Names / Synonyms: Methyl Alcohol
Synonymes:  Alcool méthylique, Alcool à bruler
  • CAS Number:67-56-1
  • Formule:CH₃OH
  • Numéro MDL:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04 g/mol
  • Indice Merck:13,05984
  • Ébullition Pt:64 °C
  • Fusion Pt:-98 °C
  • Fusion Pt:–98 °C
  • Densité:0,79 (20 °C)
  • Flash Pt:12 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-659-6
  • ONU:1230
  • MARC:3,II
  • ATTEINDRE:01-2119433307-44
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Purity/Analysis Method:
    99.8% (GC)
Spécifications
  • Taille:
    500 ml