Propanol-2 ≥99.5% | Avantor
Propanol-2 ≥99.5%
500 ml
Catalog # TCI0277-500ML
Inflammable
Irritant
Supplier:   TCI America
Fournisseur #:  I0277-500ML
Propanol-2 ≥99.5%
Catalog # TCI0277-500ML
Supplier:  TCI America
CAS Number:  67-63-0
Propanol-2 ≥99.5%
Propanol-2 ≥99.5%
500 ml
CAS Number:  67-63-0
Price
$50.50
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
[for HPLC Solvent]
CAS Number: 67-63-0
MDL Number: MFCD00011674
Molecular Formula: C3H8O
Molecular Weight: 60.10
Purity/Analysis Method: >99.5% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 82
Flash Point (°C): 15
Specific Gravity (20/20): 0.79
Product Categories: Analytical Science, Solvents for HPLC
Other Product Names / Synonyms: Isopropanol, 2-Propanol, IPA
Synonymes:  Diméthylcarbinol, IPA, Alcool isopropylique, Isopropanol
  • CAS Number:67-63-0
  • Formule:(CH₃)₂CHOH
  • Numéro MDL:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Indice Merck:13,05228
  • Ébullition Pt:82 °C
  • Fusion Pt:-89 °C
  • Fusion Pt:–89 °C
  • Densité:0,79 (20 °C)
  • Flash Pt:15 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-661-7
  • ONU:1219
  • MARC:3,II
  • ATTEINDRE:01-2119457558-25
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Purity/Analysis Method:
    99.5% (GC)
Spécifications
  • Taille:
    500 ml