n-Hexane ≥96.0%
500 ml
  TCH0490-500ML
 :  H0490-500ML
n-Hexane ≥96.0%
  TCH0490-500ML
 :  110-54-3
n-Hexane ≥96.0%
n-Hexane ≥96.0%
500 ml
 :  110-54-3
$141.00
Each (500ml)
[for HPLC Solvent]
CAS Number: 110-54-3
MDL Number: MFCD00009520
Molecular Formula: C6H14
Molecular Weight: 86.18
Purity/Analysis Method: >96.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 68
Melting point (°C): -95
Flash Point (°C): -22
Specific Gravity (20/20): 0.66
 :  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  •  :110-54-3
  •  :H₃C(CH₂)₄CH₃
  •  :MFCD00009520
  •  :86.18 g/mol
  •  :13,04712
  •  :68 °C
  •  :-95 °C
  •  :–95 °C
  •  :0,66 (20 °C)
  •  :-22 °C
  •  :–22 °C
  •  :Température ambiante
  •  :203-777-6
  •  :1208
  •  :3,II
  • Purity/Analysis Method:
    96.0% (GC)
  • Taille:
    500 ml