n-Hexane ≥96.0%
100 ml
Catalog # TCH0394-100ML
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Supplier:   TCI America
 :  H0394-100ML
n-Hexane ≥96.0%
Catalog # TCH0394-100ML
Supplier:  TCI America
CAS Number:  110-54-3
n-Hexane ≥96.0%
n-Hexane ≥96.0%
100 ml
CAS Number:  110-54-3
Price
$50.50
Log in pour la disponibilité
Each (100ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
[for Spectrophotometry]
CAS Number: 110-54-3
MDL Number: MFCD00009520
Molecular Formula: C6H14
Molecular Weight: 86.18
Purity/Analysis Method: >96.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 68
Melting point (°C): -95
Flash Point (°C): -22
Specific Gravity (20/20): 0.66
Synonymes:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Number:110-54-3
  • Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18 g/mol
  • Indice Merck:13,04712
  • Ébullition Pt:68 °C
  • Fusion Pt:-95 °C
  • Fusion Pt:–95 °C
  • Densité:0,66 (20 °C)
  • Flash Pt:-22 °C
  • Flash Pt:–22 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:203-777-6
  • ONU:1208
  • MARC:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Purity/Analysis Method:
    96.0% (GC)
Spécifications
  • Taille:
    100 ml