Hexafluorobenzène ≥99.0%
5 g
Catalog # TCH0085-5G
Supplier:   TCI America
 :  H0085-5G
Hexafluorobenzène ≥99.0%
Catalog # TCH0085-5G
Supplier:  TCI America
CAS Number:  392-56-3
Hexafluorobenzène ≥99.0%
Hexafluorobenzène ≥99.0%
5 g
CAS Number:  392-56-3
Price
$42.10
Log in pour la disponibilité
Each (5g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
CAS Number: 392-56-3
MDL Number: MFCD00000288
Molecular Formula: C6F6
Molecular Weight: 186.06
Purity/Analysis Method: >99.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 81
Melting point (°C): 5
Flash Point (°C): 10
Specific Gravity (20/20): 1.62
Product Categories: Synthetic Organic Chemistry, Fluorous Chemistry, Fluorinated Building Blocks, Analytical Science, Chemical Shift Standards for Multinuclear NMR
Other Product Names / Synonyms: Perfluorobenzene
Synonymes:  Perfluorobenzene
  • CAS Number:392-56-3
  • Formule:C₆F₆
  • Numéro MDL:MFCD00000288
  • Molecular Weight:186.06 g/mol
  • Indice Merck:13,04705
  • Ébullition Pt:81 °C
  • Fusion Pt:5 °C
  • Densité:1,62 (20 °C)
  • Flash Pt:10 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:206-876-2
  • ONU:1993
  • MARC:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Purity/Analysis Method:
    99.0% (GC)
Spécifications
  • Taille:
    5 g