3',4'-Diméthoxyacétophénone ≥98.0%
Product Details & Documents
CAS Number: 1131-62-0
MDL Number: MFCD00008737
Molecular Formula: C10H12O3
Molecular Weight: 180.20
Purity/Analysis Method: >98.0% (GC)
Form: Crystal
Boiling point (°C): 161
Melting point (°C): 49
Flash Point (°C): 110
Other Product Names / Synonyms: 4-Acetylveratrole
- CAS Number:1131-62-0
- Formule:C₁₀H₁₂O₃
- Numéro MDL:MFCD00008737
- Molecular Weight:180.2 g/mol
- Ébullition Pt:161 °C
- Fusion Pt:49 °C
- Flash Pt:110 °C
- L'EINECS:214-468-0
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Purity/Analysis Method:98.0% (GC)
Spécifications
- Taille:100 g