Cyclohexane ≥99.5% | Avantor
Cyclohexane ≥99.5%
500 ml
Catalog # TCC0818-500ML
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Supplier:   TCI America
Fournisseur #:  C0818-500ML
Cyclohexane ≥99.5%
Catalog # TCC0818-500ML
Supplier:  TCI America
CAS Number:  110-82-7
Cyclohexane ≥99.5%
Cyclohexane ≥99.5%
500 ml
CAS Number:  110-82-7
Price
$121.00
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
[for HPLC Solvent]
CAS Number: 110-82-7
MDL Number: MFCD00003814
Molecular Formula: C6H12
Molecular Weight: 84.16
Purity/Analysis Method: >99.5% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 81
Flash Point (°C): -20
Freezing point (°C): 6
Specific Gravity (20/20): 0.78
Synonymes:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Number:110-82-7
  • Formule:C₆H₁₂
  • Numéro MDL:MFCD00003814
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • Indice Merck:13,02752
  • Ébullition Pt:81 °C
  • Fusion Pt:7 °C
  • Densité:0,78 (20 °C)
  • Flash Pt:-20 °C
  • Flash Pt:–20 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:203-806-2
  • ONU:1145
  • MARC:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Purity/Analysis Method:
    99.5% (GC)
Spécifications
  • Taille:
    500 ml