Violet cristallisé
100 g
Catalog # TCC0428-100G
Corrosif
Santé
Irritant
Environnement
Supplier:   TCI America
 :  C0428-100G
Violet cristallisé
Catalog # TCC0428-100G
Supplier:  TCI America
CAS Number:  548-62-9
Violet cristallisé
Violet cristallisé
100 g
CAS Number:  548-62-9
Price
$141.00
Log in pour la disponibilité
Each (100g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS Number: 548-62-9
MDL Number: MFCD00011750
Molecular Formula: C25H30ClN3
Molecular Weight: 407.99
Form: Crystal
Color: Yellow Green
Melting point (°C): 211
Other Product Names / Synonyms: Basic Violet 3, Hexamethylpararosaniline Chloride
Synonymes:  Violet Base 3, CI 42555, Violet de gentiane, Chlorure de 4-[4,4'-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-llidène]diméthylammonium
  • CAS Number:548-62-9
  • Formule:C₂₅H₃₀ClN₃
  • Numéro MDL:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
  • Indice Merck:13,04406
  • Fusion Pt:211 °C
  • Densité:1,19 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:208-953-6
  • ONU:3077
  • MARC:9,III
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    100 g