Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol
Supplier:  TCI America
Certificates
Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS Number: 76-59-5
MDL Number: MFCD00005872
Molecular Formula: C27H28Br2O5S
Molecular Weight: 624.38
Form: Crystal
Color: Pale Red
Melting point (°C): 202
Lambda max.: 615 nm (pH 8.0 buffer sol.)
Synonymes:  3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:76-59-5
  • Formule:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00005872
  • Molecular Weight:624.39 g/mol
  • Indice Merck:13,01430
  • Fusion Pt:202 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-971-2
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1g)
    Each (1g) - $42.10
    $42.10
    Each (1g)
       $42.10
    Supplier Number: B0657-1G
  • 25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $136.00
    $136.00
    Each (25g)
       $136.00
    Supplier Number: B0657-25G