Adamantane ≥99.0%
Adamantane ≥99.0%
Adamantane ≥99.0%
Supplier:  TCI America
Certificates
Adamantane ≥99.0%
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS Number: 281-23-2
MDL Number: MFCD00074719
Molecular Formula: C10H16
Molecular Weight: 136.24
Purity/Analysis Method: >99.0% (GC)
Form: Crystal
Flash Point (°C): 87
Other Product Names / Synonyms: Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
Synonymes:  Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
  • CAS Number:281-23-2
  • Formule:C₁₀H₁₆
  • Numéro MDL:MFCD00074719
  • Molecular Weight:136.24 g/mol
  • Indice Merck:13,00149
  • Ébullition Pt:171 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:-25 °C
  • Fusion Pt:–25 °C
  • Densité:1,07 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:87 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:206-001-4
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Purity/Analysis Method:
    99.0% (GC)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $39.30
    $39.30
    Each (25g)
       $39.30
    Supplier Number: A0696-25G
  • 500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $295.00
    $295.00
    Each (500g)
       $295.00
    Supplier Number: A0696-500G