Ammoniaque solution standardisée 0.1 N | Avantor
Ammoniaque solution standardisée 0.1 N
Ammoniaque solution standardisée 0.1 N
Certificates
Ammoniaque solution standardisée 0.1 N
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: NH4OH Formula Weight: 35.05 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00066650
Synonymes:  Ammonium hydroxyde
  • CAS Number:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:215-647-6
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $109.67
    $109.67
    Each (1l)
       $109.67
    Supplier Number: 35576-K2
  • 4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Each (4l) - $269.46
    $269.46
    Each (4l)
       $269.46
    Supplier Number: 35576-K7